Learn More
4'-Fluoroacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11471688
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11471688 25 g 25 g
11481688 100 g 100 g
11491688 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11471688 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13950.14
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 403-42-9 | C8H7FO | 138.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 403-42-9
Fórmula molecular C8H7FO
Peso molecular (g/mol) 138.14
Número MDL MFCD00000354
Clave InChI ZDPAWHACYDRYIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-fluoroacetophenone, 4-fluoroacetophenone, 1-4-fluorophenyl ethanone, p-fluoroacetophenone, 1-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluorophenyl, acetophenone, 4'-fluoro, 4 fluoroacetophenone, unii-tvq090602v, 1-acetyl-4-fluorobenzene
PubChem CID 9828
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4'-Fluoroacetophenone
Punto de fusión 4°C
Densidad 1.141
Punto de ebullición 194°C to 196°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Índice de refracción 1.511
Cantidad 25 g
Beilstein 386013
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.14
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4'-Fluoroacetophenone
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(4-fluorophenyl)-ethanone