Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-fluoro-trans-beta-estirilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15497765 1 g 1 g
15417775 250 mg 250 miligramos
15407775 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15497765 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30578.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 504433-86-7 | C14H18BFO2 | 248.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504433-86-7
Fórmula molecular C14H18BFO2
Peso molecular (g/mol) 248.10
Número MDL MFCD12546189
Clave InChI ZJRAXVMUDOVAOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo e-2-4-fluorostyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-fluoro-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester, 2-e-2-4-fluorophenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-p-fluorostyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-4-fluorostyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-trans-2-4-fluorophenyl vinyl-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolane
PubChem CID 11207378
Nombre IUPAC 2-[(E)-2-(4-fluorofenil)etenil]-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C=CC1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.11
Porcentaje de pureza 97%