Learn More
4-Fluoro-o-xileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493787 5 g 5 g
11403797 25 g 25 g
11413797 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18253.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 452-64-2 | C8H9F | 124.158 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452-64-2
Fórmula molecular C8H9F
Peso molecular (g/mol) 124.158
Número MDL MFCD00039217
Clave InChI WYHBENDEZDFJNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-o-xylene, 1,2-dimethyl-4-fluorobenzene, 3,4-dimethylfluorobenzene, 4-fluoro-1,2-xylene, 1-fluoro-3,4-dimethylbenzene, benzene, 4-fluoro-1,2-dimethyl, o-xylene, 4-fluoro, pubchem14118, acmc-1afww, 3,4-dimethyl fluorobenzene
PubChem CID 253306
Nombre IUPAC 4-fluoro-1,2-dimetilbenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-o-xylene
Densidad 1
Cantidad 5 g
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.4815
Número UN UN1993
Beilstein 1856457
Punto de ebullición 148°C to 149°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.16
Porcentaje de pureza 98%