Learn More
4-Fluoro-N-fenilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15494428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494428 500 mg 500 miligramos
15484428 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58074.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 366-63-2
Fórmula molecular C13H10FNO
Peso molecular (g/mol) 215.227
Número MDL MFCD00055240
Clave InChI FIEGRQABVBXYQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobenzanilide, 4-fluoro-n-phenyl-benzamide, n-phenyl-4-fluorobenzamide, 4-fluorophenyl-n-benzamide, 4-fluoro-n∼1∼-phenylbenzamide, fiegrqabvbxyqt-uhfffaoysa
PubChem CID 96095
Nombre IUPAC 4-fluoro-N-fenilbenzamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-N-phenylbenzamide
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.23
Porcentaje de pureza 97%