Learn More
4-Fluoro-N-metilbenzilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490678 1 g 1 g
15400688 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54369.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 405-66-3 | C8H10FN | 139.173 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 405-66-3
Fórmula molecular C8H10FN
Peso molecular (g/mol) 139.173
Número MDL MFCD03839848
Clave InChI SZJIQLSCDIEJFC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-4-fluorobenzylamine, 4-fluoro-n-methylbenzylamine, 4-fluoro-benzyl-methyl-amine, 1-4-fluorophenyl-n-methylmethanamine, n-4-fluorobenzyl-n-methylamine, 4-fluoro-n-methyl benzylamine, 4-fluorophenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-fluoro-n-methyl, 1-4-fluorophenyl-n-methyl-methanamine, acmc-1aek3
PubChem CID 736860
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)-N-metilmetanamina
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-N-methylbenzylamine
Densidad 1.056
Punto de ebullición 180°C to 181°C
Temperatura de inflamación 71°C (160°F)
Índice de refracción 1.499
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.17
Porcentaje de pureza 97%