Learn More
4-fluoro-N-isopropilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluoro-N-isopropylaniline |
| CAS | 70441-63-3 |
| Fórmula molecular | C9 H12 F N |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Fluoro-N-(1-methylethyl)benzenamine, 4-Fluoro-N-isopropylaniline, N-(4-Fluorophenyl)-N-isopropylamine, N-(4-Fluorophenyl)isopropylamine, N-Isopropyl-4-fluoroaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12FN/c1-7(2)11-9-5-3-8(10)4-6-9/h3-7,11H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)Nc1ccc(F)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-fluoro-N-propan-2-ilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 153.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0954 |