Learn More
4-Fluoro-N-Fmoc-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488437 5 g 5 g
15498437 250 mg 250 miligramos
15478437 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51972.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 169243-86-1 | C24H20FNO4 | 405.43 g/mol
4-Fluoro-N-Fmoc-L-phenylalanine derivative was introduced in collaboration with Yu and coworkers in reflection to a methodology reported in C-H Activation. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Gracias a Yu y otros compañeros, se consiguió introducir el derivado de la 4-fluoro-N-Fmoc-L-fenilalanina como reflejo de una metodología para activar C-H. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en dimetilformamida (DMF).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 169243-86-1
Fórmula molecular C24H20FNO4
Peso molecular (g/mol) 405.43
Número MDL MFCD00191197
Clave InChI IXUMACXMEZBPJG-QFIPXVFZSA-N
Sinónimo fmoc-4-fluoro-l-phenylalanine, fmoc-l-4-fluorophenylalanine, fmoc-phe 4-f-oh, fmoc-l-4-fluorophe, fmoc-4-fluoro-l-phe, fmoc-4-fluoro-l-phe-oh, fmoc-l-phe 4-f-oh, fmoc-p-fluoro-phe-oh, l-4-fluoro-phenyl-n-fmoc-alanine, s-n-fmoc-4-fluorophenylalanine
PubChem CID 2734466
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-(4-fluorofenil)propanoico
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(F)C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-N-Fmoc-L-phenylalanine
Cantidad 5 g
Beilstein 8287377
Información de solubilidad Soluble in Dimethylformamide(DMF).
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.42
Porcentaje de pureza 95%