Learn More
4-Fluoro-L-fenilglicina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15468048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468048 100 g 100 g
15458048 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61495.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
4-Fluoro-L-fenilglicina es un derivado ópticamente activo del aminoácido que se utiliza como intermediario en la fabricación de fármacos.
Solubilidad
Soluble en 1M HCl.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19883-57-9
Fórmula molecular C8H8FNO2
Peso molecular (g/mol) 169.16
Número MDL MFCD00213799
Clave InChI JKFYKCYQEWQPTM-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s-4-fluorophenylglycine, s-2-amino-2-4-fluorophenyl acetic acid, 4-fluoro-l-alpha-phenylglycine, l-4-fluorophenylglycine, 4-fluoro-l-phenylglycine, l +-4-fluorophenylglycine, 2s-2-amino-2-4-fluorophenyl acetic acid, s-+-4-fluorophenyl glycine, p-fluorophenyl glycine, 4-fluorophenylglycine
PubChem CID 853015
SMILES [NH3+][C@H](C([O-])=O)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-L-phenylglycine
Punto de fusión >300°C
Color Blanco
Beilstein 5850631
Información de solubilidad Soluble in 1M HCl.
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-2-(4-fluorofenil)acético
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido