Learn More
4-Fluoro-L-fenilalanina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319955 1 g 1 g
11339955 250 mg 250 miligramos
11329955 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11319955 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19934.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1132-68-9 | C9H10FNO2 | 183.182 g/mol
4-Fluoro-L-phenylalanine is a substrate for tyrosine hydroxylase (TH) that has been used to study the regulation of that enzyme.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
4-Fluoro-L-fenilalanina es un sustrato para la tirosina hidroxilasa (TH) que se ha utilizado para estudiar la regulación de dicha enzima.
Solubilidad
Soluble en agua y 0,5 M HCl (50 mg/ml).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1132-68-9
Fórmula molecular C9H10FNO2
Peso molecular (g/mol) 183.182
Número MDL MFCD00063064
Clave InChI XWHHYOYVRVGJJY-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo 4-fluoro-l-phenylalanine, p-fluoro-l-phenylalanine, s-4-fluorophenylalanine, l-4-fluorophenylalanine, h-phe 4-f-oh, s-2-amino-3-4-fluorophenyl propanoic acid, unii-e2k2vdk6kk, l-phenylalanine, 4-fluoro, s---p-fluorophenylalanine, 2s-2-amino-3-4-fluorophenyl propanoic acid
PubChem CID 716312
ChEBI CHEBI:44909
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(4-fluorfenil)propanoico
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-L-phenylalanine
Punto de fusión ∽240°C (decomposition)
Beilstein 2416148
Información de solubilidad Soluble in water and 0.5M HCl (50mg/ml).
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.18
Rotación óptica −25° (c=1 in Water)
Porcentaje de pureza ≥98%