Learn More
4-Fluoro-DL-α -fenilglicina, 98+%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10139712 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10139712 1 g Frasco de vidrio 1 g
10454853 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10139712 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367930010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7292-73-1
Fórmula molecular C8H8FNO2
Peso molecular (g/mol) 169.16
Número MDL MFCD00066444,MFCD00042727
Clave InChI JKFYKCYQEWQPTM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-amino-2-4-fluorophenyl acetic acid, 4-fluoro-dl-phenylglycine, 4-fluoro-dl-alpha-phenylglycine, dl-4-fluorophenylglycine, amino 4-fluorophenyl acetic acid, 4-fluorophenylglycine, dl-4-fluorophenyl glycine, amino-4-fluoro-phenyl-acetic acid, dl-alpha-4-fluorophenyl-glycine, benzeneacetic acid, alpha-amino-4-fluoro
PubChem CID 98313
Nombre IUPAC ácido2-amino-2-(4-fluorofenil)acético
SMILES NC(C(O)=O)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-DL-α-phenylglycine
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 300°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4CH(NH2)COOH
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.15
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación