Learn More
4-Fluoro-DL-phenylglycine, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11319555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319555 1 g 1 g
11329555 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319555 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18932.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7292-73-1
Fórmula molecular C8H8FNO2
Peso molecular (g/mol) 169.16
Número MDL MFCD00066444,MFCD00042727
Clave InChI JKFYKCYQEWQPTM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-amino-2-4-fluorophenyl acetic acid, 4-fluoro-dl-phenylglycine, 4-fluoro-dl-alpha-phenylglycine, dl-4-fluorophenylglycine, amino 4-fluorophenyl acetic acid, 4-fluorophenylglycine, dl-4-fluorophenyl glycine, amino-4-fluoro-phenyl-acetic acid, dl-alpha-4-fluorophenyl-glycine, benzeneacetic acid, alpha-amino-4-fluoro
PubChem CID 98313
Nombre IUPAC ácido2-amino-2-(4-fluorofenil)acético
SMILES NC(C(O)=O)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-DL-phenylglycine
Punto de fusión >300°C
Beilstein 2804849
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.16
Porcentaje de pureza 97%