Learn More
4-Fluoro-DL-fenilalanina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11321967 5 g 5 g
11311967 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11321967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07585.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51-65-0 | C9H10FNO2 | 183.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-65-0
Fórmula molecular C9H10FNO2
Peso molecular (g/mol) 183.18
Número MDL MFCD00002600,MFCD00063064
Clave InChI XWHHYOYVRVGJJY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4-fluoro-dl-phenylalanine, 4-fluorophenylalanine, p-fluorophenylalanine, 2-amino-3-4-fluorophenyl propanoic acid, dl-p-fluorophenylalanine, p-fluoro-dl-phenylalanine, alnasid, dl-4-fluorophenylalanine, dl-4-f-phe-oh, h-dl-phe 4-f-oh
PubChem CID 4654
ChEBI CHEBI:84060
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-(4-fluorofenil)propanoico
SMILES NC(CC1=CC=C(F)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-DL-phenylalanine
Punto de fusión ∽254°C (decomposition)
Beilstein 29338793
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.18
Porcentaje de pureza ≥98%