Learn More
4-Fluoro-alfa-metilestireno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458126 10 g 10 g
11468126 50 g 50 g
11478126 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14147.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 350-40-3 | C9H9F | 136.169 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 350-40-3
Fórmula molecular C9H9F
Peso molecular (g/mol) 136.169
Número MDL MFCD00042297
Clave InChI VIXHMBLBLJSGIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-alpha-methylstyrene, 1-fluoro-4-1-methylethenyl benzene, 1-fluoro-4-prop-1-en-2-yl benzene, 2-4-fluorophenyl-1-propene, 2-4-fluorophenyl propene, benzene, 1-fluoro-4-1-methylethenyl, 4-fluoro-.alpha.-methylstyrene, 1-fluoro-4-isopropenyl benzene, 1-fluoro-4-isopropenylbenzene, p-fluoro-.alpha.-methylstyrene
PubChem CID 67690
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-prop-1-en-2-ilbenceno
SMILES CC(=C)C1=CC=C(C=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-alpha-methylstyrene
Densidad 1.009
Punto de ebullición 183°C
Temperatura de inflamación 53°C (127°F)
Índice de refracción 1.511
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 2039696
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.17
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluoro-alpha-methylstyrene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Fluoro-4-(isopropenyl)benzene