Learn More
Ácido 4-Fluoro-a-oxo-Bencenopropanoico, TRC
Código de producto. 30403166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403166 25 mg
30402130 250 mg
30389065 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403166 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF62155025MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7761-30-0
Fórmula molecular C9H7O3F
Peso molecular (g/mol) 182.15
Sinónimo (p-Fluorophenyl)pyruvic Acid, 4-Fluorophenylpyruvic Acid
SMILES OC(=O)C(=O)Cc1ccc(F)cc1
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-a-oxo-benzenepropanoic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7FO3/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4H,5H2,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0379
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.