Learn More
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazán, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483939 100 mg 100 miligramos
1 options
Code produit 15483939 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61336.MC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Útil para etiquetado fluorescente de aminoácidos y aminas en HPLC
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-cloro-7-nitrobenzofurazan (NBD-cloruro) se utilizó en los siguientes estudios, síntesis de fosfolípidos fluorescentes derivados, NBD-didecanoilfosfatidiletanolamina, síntesis de hidroxinaftofurazan funcionalizado, espectrofoto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
CAS 29270-56-2
Punto de fusión 53°C to 57°C
Color Amarillo
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Fórmula molecular C6H2FN3O3
Número MDL MFCD00010196
Cantidad 100 mg
Beilstein 1077571
Sinónimo 4-fluoro-7-nitrobenzofurazan, nbd-f, 4-fluoro-7-nitrobenzo c 1,2,5 oxadiazole, 7-fluoro-4-nitrobenzofurazan, 7-fluoro-4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole, 4-fluoro-7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole, 2,1,3-benzoxadiazole, 4-fluoro-7-nitro, nbd-fluoride, nbd-f cpd, 4-fluoro-7-nitrobenzo c 1,2,5-oxadiazole
Información de solubilidad It is soluble in DMSO,DMF,CH3OH,CH3CN and CHCl3.
Clave InChI PGZIDERTDJHJFY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C2=NON=C2C(=C1)F)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4-fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol
Peso molecular (g/mol) 183.098
PubChem CID 122123
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.1
Forma física Polvo
Afficher plus Afficher moins
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.