Learn More
4-Fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol, TRC
Código de producto. 30136296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136296 250 mg 250 miligramos
30134554 25 mg 25 miligramos
30007550 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136296 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF594700250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29270-56-2
Fórmula molecular C6 H2 F N3 O3
Peso molecular (g/mol) 183.1
Nombre IUPAC 4-fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(F)c2nonc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H2FN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.008