Learn More
4-Fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol, TRC
Código de producto. 30134554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134554 25 mg 25 miligramos
30136296 250 mg 250 miligramos
30007550 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134554 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59470025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29270-56-2
Fórmula molecular C6 H2 F N3 O3
Peso molecular (g/mol) 183.1
Nombre IUPAC 4-fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(F)c2nonc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H2FN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.008