Learn More
4-fluoro-7-azaindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluoro-7-azaindole |
| CAS | 640735-23-5 |
| Fórmula molecular | C7 H5 F N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 4-fluoro-, 4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, 4-Fluoro-7-azaindole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5FN2/c8-6-2-4-10-7-5(6)1-3-9-7/h1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | Fc1ccnc2[nH]ccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-fluoro-1H-pirrolo[2,3-b]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 136.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0437 |