Learn More
4-Fluoro-5-nitrobenceno-1,2-diamina, grado técnico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10786075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10786075 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10200063 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10786075 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB08542EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
CAS 113269-06-0
Fórmula molecular C6H6FN3O2
Peso molecular (g/mol) 171.131
Clave InChI QZNALIMEKAACKP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3782733
Nombre IUPAC 4-fluoro-5-nitrobencen-1,2-diamina
SMILES C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])F)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-5-nitrobenzene-1, 2-diamine
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,2-benzenediamine,4-fluoro-5-nitro, 1,2-benzenediamine, 4-fluoro-5-nitro, acmc-20ag30, 4,5-diamine-2-fluoronitrobenzene, 5-fluoro-4-nitrobenzene-1,2-diamine, 4-fluoro-5-nitro-1,2-phenylenediamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.13
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico