Learn More
4-Fluoro-4'-metoxibenzofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15458248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15458248 25 g 25 g
15438248 1 g 1 g
15448248 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15458248 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H61679.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 345-89-1
Fórmula molecular C14H11FO2
Peso molecular (g/mol) 230.24
Número MDL MFCD00055469
Clave InChI VWGWRNBIAWTWIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-4'-methoxybenzophenone, 4-fluorophenyl 4-methoxyphenyl methanone, 4-fluorophenyl-4-methoxyphenyl methanone, 4-fluorphenyl 4-methoxyphenyl methanon, pubchem3309, acmc-209i8i, 4-methoxy-4'-fluorobenzophenone, 4-fluoro-4-methoxybenzophenone, 4-fluoro-4'-methoxy-benzophenone, 4-fluorophenyl 4-methoxyphenyl ketone
PubChem CID 67664
Nombre IUPAC (4-fluorofenil)-(4-metoxifenil)metanona
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone
Color Blanco
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino