Learn More
4-Fluoro-3-(trifluorometil)fenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11453058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453058 25 g 25 g
11433058 1 g 1 g
11443058 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18776.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61721-07-1
Fórmula molecular C7H4F4O
Peso molecular (g/mol) 180.102
Número MDL MFCD00043875
Clave InChI DHPCRFYUUWAGAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenol, 2-fluoro-5-hydroxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-fluorophenol, phenol, 4-fluoro-3-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-4-tetrafluoro-m-cresol, fhbtf, pubchem4147, acmc-209mvr, ksc495a2b
PubChem CID 601854
Nombre IUPAC 4-Fluoro-3-(trifluorometil)fenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(F)(F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Punto de ebullición 84°C to 86°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.45
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 2098736
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.1
Porcentaje de pureza 97%