Learn More
Bromuro de 4-fluoro-3-(trifluorometil)fenacilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10139679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10139679 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10139679 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00240DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
CAS 537050-14-9
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H5BrF4O
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-1-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenacylbromid, 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenacyl bromid, 2-bromo-1-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-4'-fluoro-3'-trifluoromethyl acetophenone, 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenacylbromide, 2-bromo-4'-fluoro-3'-trifluoromethylacetophenone, acmc-209l9v
Clave InChI BUNOSKWLVXNWEH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)C(F)(F)F)F
Nombre IUPAC 2-bromo-1-[4-fluoro-3-(trifluorometil)fenil]etanona
Peso molecular (g/mol) 285.036
PubChem CID 2778787
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.04
Porcentaje de pureza 95%