Learn More
4-Fluoro-3-(trifluorometil)benzonitrilo, +98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| Punto de fusión | 67°C to 69°C |
| Punto de ebullición | 193°C to 195°C |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN3439 |
| Beilstein | 1960344 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.11 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |