Learn More
Cloruro de 4-fluoro-3-(trifluorometil)bencenosulfonilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10302360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10302360 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10302360 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00176DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
CAS 1682-10-6
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H3ClF4O2S
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl, 5-chlorosulphonyl-2-fluorobenzotrifluoride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, pubchem8507, acmc-209vib, ksc171m7b
Clave InChI AYOKQWBPSUHEQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F)F
Nombre IUPAC cloruro de 4-fluoro-3-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 262.603
PubChem CID 2737549
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.61
Porcentaje de pureza 97%