Learn More
Ácido 4-fluoro-3-(tetrazol-5-il)fenilborónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11956751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11956751 1 g 1 g
11966751 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11956751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445460010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
CAS 1009303-56-3
Fórmula molecular C7H6BFN4O2
Peso molecular (g/mol) 207.96
Número MDL MFCD13176533
Clave InChI FELFJHZMQYCKPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-fluoro-3-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-fluoro-3-1h-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, 4-fluoro-3-1h-tetrazol-5-yl phenylboronic acid
PubChem CID 11287236
Nombre IUPAC ácido [4-fluoro-3-(2H-tetrazol-5-il)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC(C2=NNN=N2)=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-(tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.96
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluoro-3-(tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación