Learn More
Ácido 4-fluoro-3-fenoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30392259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30392259 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30392259 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF772790250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-phenoxy benzoic acid
CAS 77279-89-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13 H9 F O3
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-Fluoro-3-phenoxybenzoic Acid, FCR 3191, FPBA, Benzoic acid, 4-fluoro-3-phenoxy-
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9FO3/c14-11-7-6-9(13(15)16)8-12(11)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,(H,15,16)
SMILES OC(=O)c1ccc(F)c(Oc2ccccc2)c1
Nombre IUPAC Ácido 4-fluoro-3-fenoxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 232.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.0536
Porcentaje de pureza >95