Learn More
4-Fluoro-3-fenoxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15447708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15447708 25 g 25 g
15437708 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447708 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61202.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68359-57-9
Fórmula molecular C13H9FO2
Peso molecular (g/mol) 216.21
Número MDL MFCD01318148
Clave InChI JDICMOLUAHZVDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-phenoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-3-phenoxy, m-phenoxy-p-fluorobenzaldehyde, 2-fluoro-5-formyldiphenyl ether, 4-fluoro-3-phenoxy benzaldehyde, pubchem14130, 3-phenoxy-4fluorobenzaldehyde, ksc497q9b, 3-phenoxy-4-fluorobenzaldehyde, 3-phenoxy-4-fluoro-benzaldehyde
PubChem CID 110068
Nombre IUPAC 4-fluoro-3-fenoxibenzaldehído
SMILES FC1=CC=C(C=O)C=C1OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde
Color Incolora
Densidad 1.209 g/mL
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.583
Cantidad 25 g
Número UN UN3082
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido