Learn More
4-Fluoro-3-nitrotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15419958 100 g 100 g
15409958 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15419958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63317.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 446-11-7 | C7H6FNO2 | 155.128 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446-11-7
Fórmula molecular C7H6FNO2
Peso molecular (g/mol) 155.128
Número MDL MFCD00007060
Clave InChI OORBDHOQLZRIQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-nitrotoluene, 3-nitro-4-fluorotoluene, 2-fluoro-5-methylnitrobenzene, 4-methyl-2-nitro-1-fluorobenzene, 1-fluoro-4-methyl-2-nitro-benzene, benzene, 1-fluoro-4-methyl-2-nitro, pubchem1597, acmc-1aqwi, 4-fluro-3-nitrotoluene, 4-fluoro-3-nitro toluene
PubChem CID 136287
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-metil-2-nitrobenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-nitrotoluene
Color Rojo a marrón
Punto de ebullición 241°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Número UN UN2810
Beilstein 2253853
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido