Learn More
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoruro, TRC
Código de producto. 30390081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
30390081 5 g
1 options
Código de producto. 30390081 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF4895255G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
CAS 367-86-2
Fórmula molecular C7 H3 F4 N O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride, 1-Fluoro-2-nitro-4-trifluoromethylbenzene, 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Fluoro-5-trifluoromethyl-1-nitrobenzene, 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)fluorobenzene, 3-Nitro-4-fluorobenzotrifluoride, 4-Fluoro-3-nitrobenzofluoride, 4-Trifluoromethyl-2-nitro-1-fluorobenzene, NSC 10303, α,α,α,4-Tetrafluoro-3-nitrotoluene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3F4NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(ccc1F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-nitro-4-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 209.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.01