Learn More
4-fluoro-3-nitrobenzotrifluoruro, Mikromol™
Código de producto. 30050726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050726 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050726 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0182.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-fluoro-3-nitrobenzotrifluoruro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
CAS 367-86-2
Nombres de analitos o componentes 4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H3 F4 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3F4NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(ccc1F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-nitro-4-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 209.1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209,01 g/mol