Learn More
4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoruro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464217 500 g 500 g
11444217 25 g 25 g
11454217 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19676.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 367-86-2 | C7H3F4NO2 | 209.1 g/mol
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride is used in the pre-column derivatization technique for HPLC with UV/VIS spectrophotometric detection of polyamines. It may be used as derivatization reagent for the HPLC determination of polyamines. It was also used in the synthesis of 2-nitro-4-trifluoromethylphenylhydrazine, derivatization reagent for 1,2-diol compounds and oxo-steroids.
  • [3-(2-nitro-4-trifluoromethylphenyl)aminophenyl]dihydroxyborane, derivatization reagent for 1,2-diol compounds and oxo-steroids3
  • 1-(3-chlorophenyl)-5-trifluoromethyl-3-hydrobenzimidazol-2-one
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-fluoro-3-nitrobenzotrifluoruro se utiliza en la técnica de derivatización precolumna para HPLC con detección espectrofotométrica UV/VIS de poliaminas. Puede utilizarse como reactivo de derivatización para la determinación de poliaminas por HPLC. También se utilizó en la síntesis de 2-nitro-4-trifluorometilfenilhidracina, reactivo de derivatización para compuestos de 1,2-diol y oxo-esteroides. • [3-(2-Nitro-4-trifluorometilfenil)aminofenil]dihidroxiborano, reactivo de derivatización para compuestos de 1,2-diol y oxo-esteroides3 • 1-(3-clorofenil)-5-trifluorometil-3-hidrobenzimidazol-2-ona
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-86-2
Fórmula molecular C7H3F4NO2
Peso molecular (g/mol) 209.1
Número MDL MFCD00007059
Clave InChI HLDFCCHSOZWKAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride, 1-fluoro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 4-fluoro-3-nitrotrifluoromethylbenzene, 3-nitro-4-fluorobenzotrifluoride, 3-nitro-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl nitrobenzene, 3-nitro-4-fluoro benzotrifluoride, 1-fluoro-2-nitro-4-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 67778
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-nitro-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Densidad 1.494
Punto de ebullición 91°C to 92°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Índice de refracción 1.462
Cantidad 500 g
Número UN UN2810
Beilstein 1880508
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1
Porcentaje de pureza 97%