Learn More
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415117 1 g 1 g
15425117 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32391.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1009-35-4 | C7H3FN2O2 | 166.111 g/mol
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile, is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as a synthetic and fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-fluoro-3-nitrobenzonitrilo se utiliza como intermedio farmacéutico. También se usa como intermediario químico sintético y fino.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1009-35-4
Fórmula molecular C7H3FN2O2
Peso molecular (g/mol) 166.111
Número MDL MFCD01632197
Clave InChI LKOWKPGBAZVHOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-4-fluorobenzonitrile, 4-fluoro-3-nitro-benzonitrile, 5-cyano-2-fluoronitrobenzene, 4-cyano-1-fluoro-2-nitrobenzene, benzonitrile, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitrobenzenecarbonitrile, 5-cyano-5-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem4796, acmc-1c2vd, 4-fluro-3-nitrobenzonitrile
PubChem CID 2774654
Nombre IUPAC 4-fluoro-3-nitrobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)[N+](=O)[O-])F
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Punto de fusión 90°C to 94°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.11
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.