Learn More
Ácido 4-fluoro-3-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluoro-3-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 453-71-4 |
| Fórmula molecular | C7H4FNO4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | NSC 10311 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4FNO4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(F)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | ácido 4-fluoro-3-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 185.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.0124 |