Learn More
Ácido4-fluoro-3-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479722 100 g 100 g
11459722 5 g 5 g
11469722 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479722 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10800.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 453-71-4 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 453-71-4
Fórmula molecular C7H4FNO4
Peso molecular (g/mol) 185.11
Número MDL MFCD00007058
Clave InChI BOJWTAQWPVBIPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-fluorobenzoic acid, p-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 4-fluoro-3-nitrobenzoicacid, 5-carboxy-2-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid, pubchem1306, acmc-1aqvm, 3-nitro-4-flurobenzoic acid
PubChem CID 67987
Nombre IUPAC ácido 4-fluoro-3-nitrobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 121°C to 126°C
Punto de ebullición 92°C (15 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 2107562
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.11
Porcentaje de pureza 98%