Learn More
Ácido4-fluoro-3-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459722 5 g 5 g
11469722 25 g 25 g
11479722 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459722 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10800.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 453-71-4 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 453-71-4
Fórmula molecular C7H4FNO4
Peso molecular (g/mol) 185.11
Número MDL MFCD00007058
Clave InChI BOJWTAQWPVBIPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-fluorobenzoic acid, p-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 4-fluoro-3-nitrobenzoicacid, 5-carboxy-2-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid, pubchem1306, acmc-1aqvm, 3-nitro-4-flurobenzoic acid
PubChem CID 67987
Nombre IUPAC ácido 4-fluoro-3-nitrobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 121°C to 126°C
Punto de ebullición 92°C (15 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 2107562
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.11
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid