Learn More
4-Fluoro-3-nitrobencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15480798 250 mg 250 miligramos
15470798 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15480798 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54516.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 406233-31-6 | C6H5FN2O4S | 220.174 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 406233-31-6
Fórmula molecular C6H5FN2O4S
Peso molecular (g/mol) 220.174
Número MDL MFCD08703185
Clave InChI FAYVDRRKPVJSPE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16782487
Nombre IUPAC 4-fluoro-3-nitrobencenosulfonamida
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)N)[N+](=O)[O-])F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-nitrobenzenesulfonamide
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-fluoro-3-nitro-benzenesulfonamide, 4-fluoro-3-nitrobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitrobenzenesulfonamide, 4-fluoro-3-nitrobenzene sulfonamide, 4-f luoro-3-nitrobenzene sulfonamide, benzenesulfonamide,4-fluoro-3-nitro, 4-fluoranyl-3-nitro-benzenesulfonamide
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.18
Porcentaje de pureza 97%