Learn More
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11316579 5 g 5 g
11306579 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11316579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26181.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 42564-51-2 | Molecular Formula: C7H4FNO3 | Molecular Weight: 169.111 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42564-51-2
Fórmula molecular C7H4FNO3
Peso molecular (g/mol) 169.111
Número MDL MFCD01861388
Clave InChI ILKWFRCNNILIJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-4-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzaldehyde, pubchem22572, acmc-1ao2q, 3-nitro-4 fluorobenzaldehyde, ksc497m9r, 2-fluoro-5-formylnitrobenzene, #, 4-fluoranyl-3-nitro-benzaldehyde
PubChem CID 598129
Nombre IUPAC 4-fluoro-3-nitrobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)[N+](=O)[O-])F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Punto de fusión 44°C to 47°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.11
Porcentaje de pureza 98%