Learn More
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10716105 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10716105 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10716105 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398820010
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
CAS 42564-51-2
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 44°C to 45°C
Color Claro a blanco
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H4FNO3
Fórmula lineal FC6H3(NO2)CHO
Número MDL MFCD01861388
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-nitro-4-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzaldehyde, pubchem22572, acmc-1ao2q, 3-nitro-4 fluorobenzaldehyde, ksc497m9r, 2-fluoro-5-formylnitrobenzene, #, 4-fluoranyl-3-nitro-benzaldehyde
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI ILKWFRCNNILIJW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)[N+](=O)[O-])F
Nombre IUPAC 4-fluoro-3-nitrobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 169.11
PubChem CID 598129
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación