Learn More
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10211193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10211193 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10211193 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB02056DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
CAS 42564-51-2
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H4FNO3
Fórmula lineal FC6H3(NO2)CHO
Número MDL MFCD01861388
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-nitro-4-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzaldehyde, pubchem22572, acmc-1ao2q, 3-nitro-4 fluorobenzaldehyde, ksc497m9r, 2-fluoro-5-formylnitrobenzene, #, 4-fluoranyl-3-nitro-benzaldehyde
Clave InChI ILKWFRCNNILIJW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)[N+](=O)[O-])F
Nombre IUPAC 4-fluoro-3-nitrobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 169.111
PubChem CID 598129
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.11
Porcentaje de pureza 97%