Learn More
4-Fluoro-3-nitroanisol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458118 5 g 5 g
15468118 250 mg 250 miligramos
15448118 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15458118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61554.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 61324-93-4 | C7H6FNO3 | 171.127 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61324-93-4
Fórmula molecular C7H6FNO3
Peso molecular (g/mol) 171.127
Número MDL MFCD11848442
Clave InChI ZRIKJXDEJYMBEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-nitroanisole, benzene, 1-fluoro-4-methoxy-2-nitro, 3-fluoro-4-nitrobenzene,-1-methoxy, ksc613a5f, 2-fluoro-5-methoxynitrobenzene, 2-fluoro-5-methoxy-nitrobenzene, #
PubChem CID 565653
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-metoxi-2-nitrobenceno
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-nitroanisole
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido