Learn More
4-fluoro-3-nitroanilina, TRC
Código de producto. 30397029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30397029 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30397029 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF62195010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-nitroaniline
CAS 364-76-1
Fórmula molecular C6H5FN2O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-Fluoro-3-nitrobenzenamine, 3-Nitro-4-fluoroaniline, 4-Fluoro-3-nitrophenylamine, NSC 10293
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5FN2O2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H,8H2
SMILES Nc1ccc(F)c(c1)[N+](=O)[O-]
Peso molecular (g/mol) 156.11