Learn More
4-fluoro-3-nitroanilina, TRC
Código de producto. 30402387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30402387 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30402387 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6219505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-nitroaniline
CAS 364-76-1
Fórmula molecular C6H5FN2O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-Fluoro-3-nitrobenzenamine, 3-Nitro-4-fluoroaniline, 4-Fluoro-3-nitrophenylamine, NSC 10293
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5FN2O2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H,8H2
SMILES Nc1ccc(F)c(c1)[N+](=O)[O-]
Peso molecular (g/mol) 156.11