Learn More
4-Fluoro-3-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408316 25 g 25 g
11418316 100 g 100 g
11428316 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408316 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15371.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 364-76-1 | C6H5FN2O2 | 156.12 g/mol
4-Fluoro-3-nitroaniline is used in the preparation of commercial hair dyes. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-fluoro-3-nitroanilina se utiliza en la preparación de tintes comerciales para el cabello. Es una materia prima importante e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 364-76-1
Fórmula molecular C6H5FN2O2
Peso molecular (g/mol) 156.12
Número MDL MFCD00007833
Clave InChI LLIOADBCFIXIEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-4-fluoroaniline, 4-fluoro-3-nitrobenzenamine, benzenamine, 4-fluoro-3-nitro, aniline, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-aniline, 5-amino-2-fluoronitrobenzene, 4-fluoro-3-nitro-phenylamine, 3-nitro-4-fluoroanailine, 3-nitro-4-fluoro aniline, 4-fluoro-3-nitro aniline
PubChem CID 67768
ChEBI CHEBI:48642
Nombre IUPAC 4-fluoro-3-nitroanilina
SMILES NC1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-nitroaniline
Punto de fusión 94°C to 98°C
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 2210199
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.12
Porcentaje de pureza 98%