Learn More
4'-Fluoro-3'-nitroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11379925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11379925 5 g 5 g
11369925 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11379925 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19899.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 400-93-1
Fórmula molecular C8H6FNO3
Peso molecular (g/mol) 183.138
Número MDL MFCD00115369
Clave InChI PTCNZDJJIOLIKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-fluoro-3'-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethanone, 4-fluoro-3-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 1-4-fluoro-3-nitro-phenyl ethanone, 4-fluoro-3'-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl, 4-fluoro-3-nitroacetophneone, 3'-nitro-4'-fluoroacetophenone
PubChem CID 2734612
Nombre IUPAC 1-(4-fluoro-3-nitrofenol)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Specifica
Nombre del producto químico o material 4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Punto de fusión 45°C to 50°C
Punto de ebullición 118°C to 120°C (0.8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 2211976
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.14
Porcentaje de pureza 98%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.