Learn More
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluorometil)benzoico Ácido, TRC
Código de producto. 30406664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406664 50 mg
30404319 500 mg
30394797 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF40291850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 878572-17-9
Fórmula molecular C8H3F4NO4
Peso molecular (g/mol) 253.11
SMILES OC(=O)c1cc(c(F)c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H3F4NO4/c9-6-4(8(10,11)12)1-3(7(14)15)2-5(6)13(16)17/h1-2H,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.9998