Learn More
Ácido 4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluorometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497555 1 g 1 g
15407565 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497555 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26154.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 878572-17-9 | C8H3F4NO4 | 253.109 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 878572-17-9
Fórmula molecular C8H3F4NO4
Peso molecular (g/mol) 253.109
Número MDL MFCD08282778
Clave InChI XCZRYPKVIJEHSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-nitro-5-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid,4-fluoro-3-nitro-5-trifluoromethyl
PubChem CID 24721083
Nombre IUPAC ácido 4-fluoro-3-nitro-5-(trifluorometil)benzoico
SMILES C1=C(C=C(C(=C1C(F)(F)F)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 120°C to 124°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.11
Porcentaje de pureza 97%