Learn More
Ácido 4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluorometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Punto de fusión | 120°C to 124°C |
| Cantidad | 250 mg |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.11 |
| Porcentaje de pureza | 97% |