Learn More
Ácido 4-fluoro-3-(metilcarbamoil)bencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400386 250 mg 250 miligramos
15490376 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15400386 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53101.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 874219-19-9 | C8H9BFNO3 | 196.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874219-19-9
Fórmula molecular C8H9BFNO3
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD08235038
Clave InChI DVDSMLPVTUSIFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-fluoro-3-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-fluoro-3-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, acmc-209qkk, n-methyl 5-borono-2-fluorobenzamide, 4-fluoro-3-methylcarbamoyl phenyl boronicacid, 4-fluoro-3-methyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-fluoranyl-3-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-3-methylamino carbonyl phenyl
PubChem CID 44717580
Nombre IUPAC ácido [4-fluoro-3-(metilcarbamoil)fenil]borónico
SMILES CNC(=O)C1=C(F)C=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 226°C to 228°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.97
Porcentaje de pureza 96%