Learn More
4-Fluoro-3-metilbencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15493497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493497 250 mg 250 miligramos
11352449 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26598.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261951-68-2
Fórmula molecular C8H10FN
Peso molecular (g/mol) 139.17
Número MDL MFCD01631490
Clave InChI PQXWYQZQCWWMDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-methylbenzylamine, 4-fluoro-3-methylphenyl methanamine, 4-fluoro-3-methylphenyl methylamine, 1-4-fluoro-3-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 4-fluoro-3-methyl, 4-fluoro 3-methylbenzylamine, 4-fluoro-3-methyl-benzylamine, benzenemethanamine, 4-fluoro-3-methyl-9ci, rarechem al bw 2124, ukrorgsyn-bb bbv-33874502
PubChem CID 2774599
Nombre IUPAC (4-fluoro-3-metilfenil)metanamina
SMILES CC1=CC(CN)=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-methylbenzylamine
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.17
Porcentaje de pureza 97%