Learn More
4-Fluoro-3-metilbenzoilo cloruro, TRC
Código de producto. 30405243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30405243 500 mg -
30404765 50 mg -
30398455 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405243 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF600498500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455-84-5
Fórmula molecular C8H6OFCl
Peso molecular (g/mol) 172.58
Sinónimo 3-Methyl-4-fluorobenzoyl Chloride
SMILES Cc1cc(ccc1F)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-methylbenzoyl Chloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6ClFO/c1-5-4-6(8(9)11)2-3-7(5)10/h2-4H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0091